Learn More
Merck Sensores de 60 μm de contador de células Scepter™ 3.0
Descripción
- Para uso exclusivo en investigación
- Proporciona un método rápido y cómodo para contar células y partículas.
- Compatible con los sensores de 40 y 60 μM.
- Emplea el principio Coulter en un formato miniaturizado y manual que permite un recuento rápido de células, en menos de 30 segundos.
- Prepare una dilución del cultivo celular de interés y utiliza el contador de células para aspirar una muestra de esta dilución en el sensor.
- Muestra:
- Concentración celular
- Tamaño medio de célula
- Volumen medio de célula
- Histograma distribución de volumen o de tamaño
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Sensores de contador de células Scepter™ 3.0, 60 μm |
| Tamaño de celda | 8 a 25 μm |
| Ciclos de funcionamiento | De 10.000 a 500.000 partículas/ml |
| Tamaño de partículas | 6 a 36 μm |
| Cantidad | 50 paquete |
| Para utilizar con (aplicación) | Recuento celular |