Learn More
Dostmann Electronic™ Termómetro de infrarrojos SCANTEMP™ modelo ST490
Código de producto. 10680744
Change view
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De -60 °C a +1000 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) unitSize
10680744 De -60 °C a +1000 °C cada uno
1 options
Código de producto. 10680744
Marca: Dostmann Electronic™ 50200490
Solo quedan null
Especificaciones
Modelo SCATEMP ST490
Resolución 1000 °C
Tipo de producto Termómetro de infrarrojos
Temperatura máxima 1000 °C
Temperatura mín. (métrico) − 60 °C
Intervalo de temperatura (métrico) De -60 °C a +1000 °C
Exactitud ±2%