Learn More
Triflato de escandio, TRC
Código de producto. 30419020
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30419020 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30419020 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS19890025G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Scandium Triflate
CAS 144026-79-9
Fórmula molecular C3H3F9O9S3 . Sc
Cantidad 25 g
Sinónimo Scandium(III) Triflate, Scandium(III) Trifluoromethanesulfonate, Scandium(3+) Triflate, Scandium Trifluoromethanesulfonate, Scandium Tris(trifluoromethanesulfonate), Trifluoromethanesulfonic Acid Scandium(3+) Salt
Fórmula InChI InChI=1S/3CHF3O3S.Sc/c3*2-1(3,4)8(5,6)7;/h3*(H,5,6,7);/q;;;+3/p-3
SMILES [Sc+3].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
Nombre IUPAC escandio(3+);trifluorometanosulfonato
Peso molecular (g/mol) 492.2
Formula Weight (peso de la fórmula) 491.812