Learn More
Escandio Std - Sc a 5000 μg/g en aceite de 75 cSt
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Scandium |
| CAS | 7440-20-2 |
| Nombres de analitos o componentes | Scandium |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | Sc |
| Concentración | 5000 μg/g |
| Sinónimo | Sc |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/Sc |
| Tipo de solución | Solución única |
| SMILES | [Sc] |
| Mostrar más |