Learn More
Estándar de escandio: Sc a 2000 μg/g en aceite de hidrocarburo, VHG™
Código de producto. 17930876
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17930876 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 17930876 Proveedor VHG Labs N.º de proveedor VHGOSC200050G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-01-2027
VHG Labs ofertas ISO 17034 materiales de referencia certificados metaloorgánicos e inorgánicos acuosos para análisis de aceite, combustible y refrigerante, así como una variedad de estándares certificados para aplicaciones ambientales, farmacéuticas e industriales.
Estándar de escandio: Sc a 2000 μg/g en aceite de hidrocarburo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Scandium
CAS 7440-20-2
Métodos ICP/XRF/RDE
Nombres de analitos o componentes Scandium
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular Sc
Concentración 2000 μg/g
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Sc
Fórmula InChI InChI=1S/Sc
SMILES [Sc]
Nombre IUPAC escandio
Solvent or Matrix 75 cSt Mineral Oil
Peso molecular (g/mol) 44.96
Cantidad 50 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 44,956 g/mol