Learn More
Estándar de escandio: Sc a 10 μg/mL en HNO3 al 2%, VHG™
Código de producto. 17994086
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17994086 100 mL 100 ml
1 options
Código de producto. 17994086 Proveedor VHG Labs N.º de proveedor VHGLSCN100
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
VHG Labs ofertas ISO 17034 materiales de referencia certificados metaloorgánicos e inorgánicos acuosos para análisis de aceite, combustible y refrigerante, así como una variedad de estándares certificados para aplicaciones ambientales, farmacéuticas e industriales.
Estándar de escandio: Sc a 10 μg/mL en HNO3 al 2%
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Scandium
CAS 7440-20-2
Métodos ICP/ICP-MS
Nombres de analitos o componentes Scandium
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular Sc
Concentración 10 μg/ml
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Sc
Fórmula InChI InChI=1S/Sc
SMILES [Sc]
Nombre IUPAC escandio
Solvent or Matrix Diluir HNO3
Peso molecular (g/mol) 44.96
Cantidad 100 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 44,956 g/mol