Learn More
Solución estándar de plasma de escandio, Sc 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™
Código de producto. 11328667
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
50 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11328667 100 mL 100 ml
11338667 50 mL 50 ml
11455070 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11328667 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 035769.AE
Solicitar formato a granel o personalizado
Sc 1000μg/mL | CAS: 7440-20-2 | Sc | 44.96 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-20-2
Fórmula molecular Sc
Peso molecular (g/mol) 44.96
Número MDL MFCD00016323
Clave InChI SIXSYDAISGFNSX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23952
ChEBI CHEBI:33330
Nombre IUPAC escandio
SMILES [Sc]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Scandium
Nombre de nota plasma standard solution
Presión de vapor 23 hPa (17mm Hg) at 20°C
Forma física Líquido
Cantidad 100 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Ácido nítrico:5 %, óxido de escandio(III):0,15 %, agua:94,85%