Learn More
Escandio sólido en varias formas, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15441617
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
Envase:
Bajo argón
Tamaño de la unidad:
2 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15441617 2 g Bajo argón 2 g
1 options
Código de producto. 15441617 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 039996.04
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Scandium
Nombre de nota pieces
CAS 7440-20-2
Aspecto Silver gray foil
Densidad 2.989g/cm3
Cantidad 2 g
Olor Odorless
Envase Bajo argón
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9% (REO)
Fórmula molecular Sc
Número MDL MFCD00016323
Sinónimo unii-yuj4u1ew7r, yuj4u1ew7r, escandio, skandium, atom, powder, ingot, nitrate solution, standard for aas, scandium, lump, vacuum remelted
Clave InChI SIXSYDAISGFNSX-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Sc]
Nombre IUPAC escandio
Peso molecular (g/mol) 44.96
PubChem CID 23952
ChEBI CHEBI:33330