Learn More
Lingote de escandio, 99,9 % (base metálica sin Ta), Ta nominal 8-12 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11339387
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11339387 1 g 1 g
11349387 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11339387 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 040229.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 7440-20-2 | Sc | 44.96 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
  • Envasado bajo argón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-20-2
Fórmula molecular Sc
Peso molecular (g/mol) 44.96
Número MDL MFCD00016323
Clave InChI SIXSYDAISGFNSX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo unii-yuj4u1ew7r, yuj4u1ew7r, escandio, skandium, atom, powder, ingot, nitrate solution, standard for aas, scandium, lump, vacuum remelted
PubChem CID 23952
ChEBI CHEBI:33330
Nombre IUPAC escandio
SMILES [Sc]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Scandium ingot
Color Gris
Cantidad 1 g
Olor Odorless
Formulario Lingote, envasado bajo argón
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica sin Ta), Ta nominal 8 a 12 %
Porcentaje de pureza 99.9%