Learn More
Perclorato de escandio(III), solución acuosa al 50 % p/p, uso con reactivos, Thermo Scientific™
Código de producto. 11430311
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11430311 2 g 2 g
11440311 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11430311 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 040579.NA
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14066-05-8
Fórmula molecular Cl3O12Sc
Peso molecular (g/mol) 343.294
Número MDL MFCD00243289
Clave InChI UBVKRMCXDCYZQK-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo scandium perchlorate, scandium 3+ perchlorate, acmc-20ajr3, scandium 3+ ion triperchlorate, trihyperchloric acid scandium salt, scandium iii perchlorate solution, scandium 3+ triperchlorate
PubChem CID 11013318
Nombre IUPAC escandio(3+);triperclorato
SMILES [O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Sc+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Scandium(III) perchlorate
Forma física Líquido
Cantidad 2 g
Número UN UN3211
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 451.42 (343.30 Anhydrous)
Grado Reactivo
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 50% w/w aq. soln.