Learn More
Óxido de escandio(III), 99,999 %, (base de trazas metálicas), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11306035 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11306035 5 g Frasco de vidrio 5 g
11396025 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11306035 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 193960050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. View return policy
CAS: 12060-08-1 | Molecular Formula: O3Sc2 | Molecular Weight: 137.91 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis de ultratrazas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 12060-08-1
Fórmula molecular O3Sc2
Peso molecular (g/mol) 137.91
Número MDL MFCD00011223
Clave InChI HJGMWXTVGKLUAQ-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC discandium(3+) trioxidandiide
SMILES [O--].[O--].[O--].[Sc+3].[Sc+3]
Specifications
Nombre del producto químico o material Scandium(III) oxide
Punto de fusión >1000.0°C
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 5 g
Envase Frasco de vidrio
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.999%
Fórmula lineal SC2O3
Índice Merck 10,8239
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.91
Porcentaje de pureza 99.999%
Grado base de trazas de metales