Learn More
Cloruro de escandio(III), anhidro, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11343457
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.25 g
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
0.25 g
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11343457 1 g 1 g
11323457 0.25 g 0.25 g
11333457 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11343457 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 018677.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 10361-84-9
Scandium(III) chloride is a Prins cyclization catalyst. Used to form an intermetallic nickel-scandium compound film by potentiostatic cathodic reduction from molten salt mixtures.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10361-84-9
Número MDL MFCD00011221
Specifications
Nombre del producto químico o material Scandium(III) chloride
Punto de fusión 939°C
Nombre de nota Anhydrous
Cantidad 1 g
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic
Notas del porcentaje del ensayo (REO)
Densidad 2.39 g/mL
Índice Merck 14,8392
Información de solubilidad Soluble in water; Insoluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.32
Porcentaje de pureza 99.9%