Learn More
Carbonatode escandio (III) hidrato, REacton™, 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11326898
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11326898 1 g 1 g
11336898 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11326898 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 013646.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Número MDL MFCD00011501
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Scandium(III) carbonate hydrate
Punto de fusión >500°C (decomposition)
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 1 g
Notas del porcentaje del ensayo (REO)
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 269.94 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99.99%
Grado Reacton