Learn More
Escandio(III) bis(trifluorometilsulfonil)imida, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15487345
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15487345 250 mg 250 miligramos
15462807 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15487345 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 046948.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 176726-07-1 | C6F18N3O12S6Sc | 885.362 g/mol
Scandium(III) bis(trifluoromethylsulfonyl)imide is used as Lewis acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 176726-07-1
Fórmula molecular C6F18N3O12S6Sc
Peso molecular (g/mol) 885.362
Número MDL MFCD03427000
Clave InChI FUXLYEZEIZAKTL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo scandium iii trifluoromethanesulfonimide
PubChem CID 131875098
Nombre IUPAC bis(trifluorometilsulfonilo)azanida; escandio(3 +)
SMILES C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[Sc+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Scandium (III) bis (trifluoromethylsulfonyl)imide
Punto de fusión 199°C to 204°C
Color Blanco a amarillo
Fórmula lineal [(CF3SO2)2N]3Sc
Cantidad 250 mg
Número UN UN1759
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 885.37
Forma física Sólido