Learn More
2,4-pentanedionato de escandio(III) hidrato, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11420760
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11420760 5 g 5 g
11410760 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11420760 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 044448.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 699012-88-9 | C15H21O6Sc | 342.28 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 699012-88-9
Fórmula molecular C15H21O6Sc
Peso molecular (g/mol) 342.28
Número MDL MFCD00064715
Clave InChI NYPXMGRKLWIPFL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tris 4-hydroxypent-3-en-2-one hydrate scandium
PubChem CID 119030428
Nombre IUPAC (Z)-4-oxopent-2-en-2-olato;escandio(3+);hidrato
SMILES [Sc+3].CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Scandium(III) 2, 4-pentanedionate hydrate
Punto de fusión 174°C to 186°C
Color Incolora
Forma física Polvo
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 342.26 (Anhydrous)