Learn More
Lámina de escandio, 0,25 mm de grosor, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11430280
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Tamaño de la unidad:
25 mm
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11430280 50 x 50 mm cada uno
11391789 25 x 25 mm 25 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11430280 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 012424.FI
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 7440-20-2 | Sc | 44.96 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-20-2
Fórmula molecular Sc
Peso molecular (g/mol) 44.96
Número MDL MFCD00016323
Clave InChI SIXSYDAISGFNSX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo unii-yuj4u1ew7r, yuj4u1ew7r, escandio, skandium, atom, powder, ingot, nitrate solution, standard for aas, scandium, lump, vacuum remelted
PubChem CID 23952
ChEBI CHEBI:33330
Nombre IUPAC escandio
SMILES [Sc]
Specifications
Nombre del producto químico o material Scandium foil
Nombre de nota 0.25mm (0.01 in.) thick
Cantidad 50 x 50 mm
Olor Odorless
Envase Bolsa Mylar
Peso ≈0.5g/25x25mm
Formulario Papel de aluminio
Notas del porcentaje del ensayo (REO)
Porcentaje de pureza 99.9%