Learn More
Lámina de escandio, 0,1 mm de grosor, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Description
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
- Envasado bajo argón
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Scandium foil |
| Nombre de nota | 0.1mm (0.004 in.) thick |
| Cantidad | 25 x 25 mm |
| Olor | Odorless |
| Peso | ≈0.20g/25x25mm |
| Formulario | Papel de aluminio |
| Notas del porcentaje del ensayo | (REO) |
| Porcentaje de pureza | 99.9% |