Learn More
Lámina de escandio, 0,025 mm de grosor, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11440280
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Tamaño de la unidad:
25 mm
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11440280 50 x 50 mm cada uno
11301799 25 x 25 mm 25 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11440280 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 012426.FI
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 7440-20-2 | Sc | 44.96 g/mol
It finds applications in the aerospace industry. Another use of Scandium is in aluminum-scandium alloys for sports equipment, such as bicycle frames, lacrosse sticks, and baseball bats.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Envasado bajo argón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-20-2
Fórmula molecular Sc
Peso molecular (g/mol) 44.96
Número MDL MFCD00016323
Clave InChI SIXSYDAISGFNSX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo unii-yuj4u1ew7r, yuj4u1ew7r, escandio, skandium, atom, powder, ingot, nitrate solution, standard for aas, scandium, lump, vacuum remelted
PubChem CID 23952
ChEBI CHEBI:33330
Nombre IUPAC escandio
SMILES [Sc]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Scandium foil
Color Gris
Nombre de nota 0.025mm (0.001 in.) thick
Cantidad 50 x 50 mm
Olor Odorless
Peso ≈0.05g/25x25mm
Formulario Papel de aluminio
Notas del porcentaje del ensayo (REO)
Número UN UN3178
Información de solubilidad Slowly dissolve in dilute acids.
Porcentaje de pureza 99.9%