Learn More
Estándar de escandio para ICP, 1000 μg/ml, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 10336222 Tienda SPEX Certiprep Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
Tamaño de la unidad:
250 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10336222 250 mL 250 ml
1 options
Código de producto. 10336222 Proveedor SPEX Certiprep N.º de proveedor PLSC22T
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    363.17€
    321.65€ / 250 ml
    Ahorro 41.52€
    11% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-02-2027
Includes
Certificado de análisis trazable al NIST conforme a ISO/IEC 17025 e ISO/IEC Guía 34, hoja de datos de seguridad
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Patrón inorgánico fabricado para AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
AnalitoConcentración
Sc1000 μg/ml
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Scandium Standard
Nombre de nota Para AA y ICP
Envase Frasco de LDPE lixiviación triple
CAS 12060-08-1, 7697-37-2, 7732-18-5
Concentration or Composition Notes Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para ICP y estándares ICP-MS. El valor encontrado de las impurezas metálicas traza se indica en el Certificado de Análisis.
% máx. CAS 2.0, 97.7, 0.3
Nombres de analitos o componentes Sc
Fórmula molecular O3Sc2
Número MDL MFCD00011223
Técnica AA, ICP
Para utilizar con (equipo) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
Clave InChI HJGMWXTVGKLUAQ-UHFFFAOYSA-N
Tipo Material de referencia certificado
SMILES [O--].[O--].[O--].[Sc+3].[Sc+3]
Elemento Sc
Nombre IUPAC trioxidandiuro de discandio(3+)
Solvent or Matrix 2% HNO3
Peso molecular (g/mol) 137.91
Cantidad 250 mL
Grado Assurance
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1000 mg/l
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1000 µg/mL Scandium
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: nitric acid
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio