Learn More
Sedimento de escandio, 15,9 mm de diámetro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15442157
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 Pc.
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15442157 1 Pc. cada uno
1 options
Código de producto. 15442157 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 045118.KF
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 08-01-2027
Añadir a la cesta
Formato: Aprox. 5 g/pieza
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Scandium
Nombre de nota arc-cast pellet
CAS 7440-20-2
Aspecto Silver gray pellet
Densidad 3g/cm
Cantidad 1 Pc.
Olor Odorless
Formulario ≈5 g/pieza
Fórmula molecular Sc
Número MDL MFCD00016323
Sinónimo unii-yuj4u1ew7r, yuj4u1ew7r, escandio, skandium, atom, powder, ingot, nitrate solution, standard for aas, scandium, lump, vacuum remelted
Información de solubilidad Reacts with water.
Clave InChI SIXSYDAISGFNSX-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Sc]
Nombre IUPAC escandio
Peso molecular (g/mol) 44.96
PubChem CID 23952
ChEBI CHEBI:33330
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Scandium arc-cast pellet
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sólido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.
Consejos de prudencia
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Scandium