Learn More
Interscience Escaneo 5000 IA
Código de producto. 30560051
Cambiar vista
Click to view available options
Modelo:
Scan 5000Ai
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Modelo Tamaño de la unidad
30560051 Scan 5000Ai cada uno
1 options
Código de producto. 30560051 Proveedor Interscience N.º de proveedor 434500
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Contador automático de colonias de IA y lector de zonas de inhibición. Inteligencia Artificial para placas de Petri de gran tamaño.
  • Scan 5000 Ai automatiza y estandariza el recuento de colonias para análisis microbiológicos
  • Ofrece un rendimiento incomparable y oportunidades de desarrollo continuo a la vanguardia de los avances tecnológicos.
  • Adecuado para todos los tamaños de placas de Petri de hasta 150 mm y todos los medios de cultivo.
Especificaciones
Tipo de producto Contador de colonias automatizado
Tipo de pantalla LED
Tamaño de celda Tamaño mínimo de la colonia detectada: 0,03 mm
Color Blanco, negro
Método de detección Inteligencia artificial
Campo Contando con agares cromogénicos, Petrifilm™ , MC-medios Pads™ , Compact Dry™ , Fácil Plate™ membranas de filtración
Aumento Zoom x69
Material Acero inoxidable pintado
Modelo Scan 5000Ai
Estilo de salida Gratis USB Puerto 3.0
Cantidad 1
número total Hasta 1000 colonias por segundo
Diámetro (imperial) 2,17 a 5,91 in.
Diámetro (métrico) 55 a 150 milímetros
Fondo (imperial) 18,27 in
Fondo (métrico) 46.4 cm
Altura (imperial) 24,84 in
Altura (métrico) 63.1 cm
Longitud (imperial) 18,27 in
Longitud (métrico) 46.40 cm
Anchura (imperial) 18,27 in
Anchura (métrico) 46.40 cm
Peso (imperial) 55.45 lb.
Peso (métrico) 25.15 kg
Frecuencia 50/60 Hz
Tensión 100/240 V
Vataje 140 W
Certificaciones/conformidad 21 CFR Parte 11, ISO 7218 y AOAC 977.27
Para utilizar con (aplicación) Scan 5000 Ai se utiliza para el recuento de colonias mediante inteligencia artificial en placas de Petri de todos los tamaños, hasta 150 mm. La IA integrada permite el análisis de una amplia gama de diferentes medios, técnicas y soportes de cultivo con precisión y repetibilidad, en particular membranas de filtración para muestras líquidas y EM placas de contacto. La IA también ofrece una clasificación de los diferentes tipos de colonias, incluidas bacterias, levaduras y mohos.
Para utilizar con (equipo) Contando con placas Petri redondas de 55 a 150 mm y placas Petri cuadradas de 120 mm
Incluye 1 fuente de alimentación, 1 USB cable, 3 placas de validación, 1 manual de usuario, 1 certificado de conformidad / tarjeta de garantía
Condiciones de envío Envío 72 horas después del acuse de recibo del pedido
Garantía 3 años (después de registrar la garantía)