Learn More
Interscience™ Escanear 4000
Código de producto. 15928015
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de pantalla:
Ninguno
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de pantalla Tamaño de la unidad
15928015 Ninguno cada uno
1 options
Código de producto. 15928015 Proveedor Interscience™ N.º de proveedor 438000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Scan 4000 es un contador de colonias automático en color HD que se adapta a todos los tamaños de placas de Petri y a cualquier medio de cultivo. Su sistema de iluminación indirecta proporciona una comodidad ideal para el usuario, alta precisión y reproducibilidad.
  • Permite la lectura en placas Petri de hasta 150 mm de diámetro y en placas Petri cuadradas de 120 mm.
  • Contador de colonias con mayor flexibilidad en tu trabajo
  • Lee también zonas de inhibición en placas de Petri redondas o cuadradas.
Especificaciones
Tipo de producto Contador de colonias
Tipo de pantalla Ninguno
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 47 x 47 x 64 cm
Para utilizar con (aplicación) Recuento de colonias, lectura de la zona de inhibición
Para utilizar con (equipo) Enlace de datos Pro