Learn More
Interscience Escaneo 3000 IA
Código de producto. 30560053
Cambiar vista
Click to view available options
Modelo:
Scan 3000 Ai
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Modelo Tamaño de la unidad
30560053 Scan 3000 Ai cada uno
1 options
Código de producto. 30560053 Proveedor Interscience N.º de proveedor 434300
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Contador automático de colonias de IA y lector de zonas de inhibición
  • Scan 3000 Ai es una herramienta de vanguardia diseñada para automatizar y estandarizar el recuento de colonias en análisis microbiológicos.
  • Ofrece un rendimiento excepcional y está en constante evolución para incorporar los últimos avances tecnológicos.
  • Compatible con todos los tamaños de placas de Petri hasta 90 mm y todo tipo de medios de cultivo.
Especificaciones
Tipo de producto Contador de colonias automatizado
Tipo de pantalla LED
Tamaño de celda Tamaño mínimo de la colonia detectada: 0,03 mm
Color Blanco, negro
Método de detección Inteligencia artificial
Campo Contando con agares cromogénicos, Petrifilm™ , MC-medios Pads™ , Compact Dry™ , Fácil Plate™ membranas de filtración
Aumento Zoom x69
Material Acero inoxidable pintado
Modelo Scan 3000 Ai
Estilo de salida Gratis USB Puerto 3.0
Cantidad 1
número total Hasta 1000 colonias por segundo
Diámetro (imperial) 2,17 a 3,54 in
Diámetro (métrico) 55 a 90 mm
Fondo (imperial) 19,69 in
Fondo (métrico) 50 cm
Altura (imperial) 17,32 in
Altura (métrico) 44 cm
Longitud (imperial) 12,60 in
Longitud (métrico) 32 cm
Anchura (imperial) 12,60 in
Anchura (métrico) 32 cm
Peso (imperial) 25.35 lb.
Peso (métrico) 11.5 kg
Frecuencia 50/60 Hz
Tensión 100/240 V
Vataje 70 W
Certificaciones/conformidad 21 CFR Parte 11, ISO 7218 y AOAC 977.27
Para utilizar con (aplicación) Scan 3000 Ai se utiliza para el recuento de colonias mediante inteligencia artificial en una amplia gama de diferentes medios, técnicas y medios de cultivo para control de calidad. El equipo permite realizar conteos en espiral y Petrifilm™ Lectura con precisión y repetibilidad. También está disponible la interpretación de medios cromogénicos.
Para utilizar con (equipo) Contando con placas Petri redondas con un diámetro de 55 a 90 mm
Incluye 1 fuente de alimentación, 1 USB cable, 3 placas de validación, 1 manual de usuario, 1 certificado de conformidad / tarjeta de garantía
Condiciones de envío Envío 72 horas después del acuse de recibo del pedido
Garantía 3 años (después de registrar la garantía)