missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ SCAMP3 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 17160694 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17160694 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17160694 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA5112835

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

SCAMP3 Polyclonal Antibody for Western Blot, ICC/IF, IHC (P), ELISA

This gene product belongs to the SCAMP family of proteins which are secretory carrier membrane proteins. They function as carriers to the cell surface in post-golgi recycling pathways. Different family members are highly related products of distinct genes, and are usually expressed together. These findings suggest that the SCAMPs may function at the same site during vesicular transport rather than in separate pathways. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SCAMP3
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.75 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.03% ProClin 300; pH 7.4
génica SCAMP3
N.º de referencia del gen O14828
Alias de gen C1orf3; propin 1; PROPIN1; Sc3; scamp3; Secretory carrier membrane protein 3; secretory carrier membrane protein 3 isoform 1; secretory carrier-associated membrane protein 3; TU52; zgc:103488
Símbolos de los genes SCAMP3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant Human Secretory carrier-associated membrane protein 3 protein (2-170AA).
Método de purificación Protein G
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10067
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C or -80°C if preferred
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.