Learn More
Brady™ Scafftag™ Polipropileno Multitag Inserciones
Descripción
- Insertos para Multitag™ Sistema.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Inserto de etiquetas múltiples |
| Alternate Part Number | MUL-GB-EITL-STD-10 |
| Color | Negro sobre amarillo, blanco sobre verde |
| Material | Polipropileno |
| Texto mostrado | Registro de inspección del equipo |
| Para utilizar con (aplicación) | Etiquetado de inspección, etiquetado de componentes y equipos |
| Altura (imperial) | 6,46 in |
| Altura (métrico) | 164 mm |
| Incluye | 10 Multitag Inserciones |
| Cantidad | 10 paquete |
| Mostrar más |