Learn More
Brady™ Scafftag™ Polipropileno Microtag Inserciones
Descripción
- Insertos para uso con el Microtag™ Sistema.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Inserto Microtag |
| Alternate Part Number | MIC-MTI-GPI-YL-20 |
| Color | Negro sobre amarillo |
| Material | Polipropileno |
| Texto mostrado | Fecha de vencimiento de la próxima inspección |
| Para utilizar con (aplicación) | Etiquetado de inspección, etiquetado eléctrico, identificación de seguridad |
| Altura (imperial) | 1,85 in |
| Altura (métrico) | 47 mm |
| Incluye | 20 Microtag Inserciones |
| Cantidad | 1 unidad |
| Mostrar más |