Learn More
Brady™ Scafftag™ Inserto de polipropileno con soporte de policarbonato Multitag™ Equipo
Descripción
- Multitag™ es un sistema completo de etiquetado de inspección y mantenimiento de equipos que se puede utilizar de manera efectiva en una amplia gama de equipos, desde maquinaria y plantas móviles hasta plantas y equipos de contratistas.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Kit de etiquetas múltiples |
| Alternate Part Number | MUL-GB-EITH-LA |
| Color | Rojo sobre blanco |
| Material | Polipropileno |
| Para utilizar con (aplicación) | Etiquetado de inspección, etiquetado de componentes y equipos |
| Altura (imperial) | 8,27 in |
| Altura (métrico) | 210 mm |
| Incluye | 10 soportes para Multitag, 10 insertos para Multitag, 1 bolígrafo |
| Cantidad | 1 unidad |
| Grosor | 0,5 mm |
| Mostrar más |