Learn More
Scabertopin, MedChemExpress
Código de producto. 16421628
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
16421628 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 16421628 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN1247
MedChemExpress Scabertopin is a sesquiterpene lactone. Scabertopin has been found to be prominent anticancer constituents.
Scabertopin is a sesquiterpene lactone. Scabertopin has been found to be prominent anticancer constituents.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Scabertopin
CAS 185213-52-9
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H22O6
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (348.78 mM; Need ultrasonic)
SMILES C/C=C(C)\C(O[C@@H](CC1=C2)[C@]3([H])[C@@](OC(C3=C)=O)([H])/C=C(C)/C[C@]2([H])OC1=O)=O
Peso molecular (g/mol) 358.39
Formula Weight (peso de la fórmula) 358.39
Porcentaje de pureza 98.08%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death