Learn More
SC79, MedChemExpress
Código de producto. 16467618
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16467618 10 mg 10 miligramos
16460088 5 mg 5 miligramos
16423637 50 mg 50 miligramos
16421286 200 mg 200 miligramos
16417536 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16467618 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY18749
MedChemExpress SC79, a unique specific and BBB permeable Akt activator, activates Akt in the cytosol and inhibits Akt membrane translocation. SC79 specifically binds to the PH domain of Akt.
SC79, a unique specific and BBB permeable Akt activator, activates Akt in the cytosol and inhibits Akt membrane translocation. SC79 specifically binds to the PH domain of Akt.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material SC79
CAS 305834-79-1
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H17ClN2O5
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (274.14 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(OCC)C(C#N)C1C(C(OCC)=O)=C(N)OC2=CC=C(Cl)C=C12
Peso molecular (g/mol) 364.78
Formula Weight (peso de la fórmula) 364.78
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease