Learn More
SC66, MedChemExpress
Código de producto. 16480398
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16480398 5 mg 5 miligramos
16447938 10 mg 10 miligramos
16443877 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16480398 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY19832
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
MedChemExpress SC66 is an Akt inhibitor, reduces cell viability in a dose- and time-dependent manner, inhibits colony formation and induces apoptosis in hepatocellular carcinoma (HCC) cells.
SC66 is an Akt inhibitor, reduces cell viability in a dose- and time-dependent manner, inhibits colony formation and induces apoptosis in hepatocellular carcinoma (HCC) cells.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material SC66
Forma física Solid
CAS 871361-88-5
Color Yellow
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H16N2O
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (90.47 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1/C(CCC/C1=C\C2=CC=NC=C2)=C/C3=CC=NC=C3
Peso molecular (g/mol) 276.33
Formula Weight (peso de la fórmula) 276.33
Porcentaje de pureza 99.88%