Descripción
El termostato de inmersión Thermo Scientific SC150L es uno de los modelos básicos de la nueva generación de termostatos de calidad superior que mantienen la temperatura entre -28° y +150 °C, con una mayor profundidad de inmersión para acomodar baños más grandes o más profundos.
Sus características incluyen una pantalla digital ampliada y ajustes mediante teclado táctil de fácil uso que permiten afinar la temperatura para satisfacer los requisitos específicos de su aplicación.
- Temperatura máx.: de 150 °C
- Mayor profundidad de inmersión para alojar baños más grandes o más profundos
- Alarma por nivel bajo de líquido para cumplir con la clase de seguridad III
- Apagado automático del controlador al detectar sobretemperatura, nivel bajo de líquido o sobrecarga del motor
- Puerto de comunicación USB y opciones para RS-232, RS-485, Ethernet/LAN y E/S analógica
- Controlador PID con función de autoajuste para optimizar el control de la temperatura
- Cinco ajustes de temperatura programables
- Función RTA (ajuste real de la temperatura) para calibración
- Dos niveles de ajuste de la velocidad de la bomba para aumentar el caudal o la agitación del baño
- Tres idiomas (inglés, alemán y francés)
- El indicador digital puede cambiarse para utilizar una resolución de entre 0,1 y 0,01, y entre °C, °F o °K.
- Alarma acústica y óptica
- Función de reinicio automático tras cortes del suministro eléctrico
Incluye: mangueras dentadas de 8 mm y 12 mm con abrazadera (solo –0016, –0018 y –0011), tapón de bomba para circulación externa, cable de alimentación de 1,83 m (6 pies)
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Con abrazadera; 230 V, 50 Hz |
| Certificaciones/conformidad | CE, CSA, UL y RoHS |
| Comunicaciones | USB, RS232, RS485, Ethernet/LAN, E/S analógica |
| Caudal | 17 l/min |
| Intervalo de temperatura | De 13 °C a 150 °C |
| Capacidad calorífica | 2 kW/1,2 kW |
| Presión máxima | 300 mbar (4,35 psi) |
| Modelo | SC150L con abrazadera |
| Clase de seguridad | 3/FL |
| Estabilidad de la temperatura | 0,02 °C |
| Mostrar más |