Learn More
Thermo Scientific™ Circuladores de inmersión SC100
Código de producto. 16257411 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Modelo:
SC100
SC100 con abrazadera
Tensión:
230 V
Frecuencia:
50 Hz
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Modelo Tensión Frecuencia Tamaño de la unidad
16257411 SC100 230 V 50 Hz cada uno
10609325 SC100 con abrazadera 230 V 50 Hz cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16257411 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 1520001B
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
El termostato de inmersión SC100 es uno de los modelos básicos de la nueva generación de termostatos de calidad superior que mantienen la temperatura entre − 28 y +100 °C.
Thermo Scientific™ SC100 es uno de los modelos básicos de la nueva generación de termostatos de calidad superior que mantienen la temperatura entre − 28 y +100 °C. Entre sus características se incluye una pantalla digital ampliada y ajustes por pantalla táctil de fácil uso, para permitir así afinar la temperatura y satisfacer los requisitos de sus aplicaciones específicas.
Diseñado para ofrecer facilidad de uso y eficiencia energética con potentes funciones de bombeo y calentamiento para aplicaciones de bucle cerrado
  • Controlador PID con función de autoajuste para optimizar el control de la temperatura
  • Cinco ajustes de temperatura programables
  • Función RTA (ajuste real de la temperatura) para calibración
  • Dos niveles de ajuste de la velocidad de la bomba para aumentar el caudal o la agitación del baño
  • Tres idiomas (inglés, alemán y francés)
  • El indicador digital puede cambiarse para utilizar una resolución de entre 0,1 y 0,01, y entre °C, °F o °K.
  • Alarma acústica y óptica
  • Función de reinicio automático tras cortes del suministro eléctrico
Incluye: mangueras dentadas de 8 mm y 12 mm con abrazadera (solo –0016, -0018 y –0011), tapón de bomba para circulación externa, cable de alimentación de 1,83 m (6 pies)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción 230 V/50 Hz
Certificaciones/conformidad CE, CSA, UL y RoHS
Caudal 17 l/min
Intervalo de temperatura De 13 °C a 100 °C
Capacidad calorífica 2 kW/1,2 kW
Presión máxima 300 mbar (4,35 psi)
Modelo SC100
Clase de seguridad 1/NFL
Estabilidad de la temperatura 0,02 °C
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 7,8 x 5,4 x 13,2 pulg (19,9 x 13,8 x 33,6 cm)
Longitud (imperial) 7,8 in
Longitud (métrico) 19,9 cm
Anchura (imperial) 5,4 in
Anchura (métrico) 13,8 cm
Altura (imperial) 13,2 in
Altura (métrico) 33,6 cm
Peso (imperial) 3,3 lb
Peso (métrico) 7,3 kg
Requisitos eléctricos 230 V, 50 Hz
Tensión 230 V
Frecuencia 50 Hz