Learn More
SC-58236, TRC
Código de producto. 30423171
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30423171 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30423171 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS19980010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material SC-58236
CAS 170569-86-5
Fórmula molecular C16 H11 Cl F3 N3 O2 S
Cantidad 10 mg
Sinónimo 4-[5-(4-Chlorophenyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide, SC-58236, SC-236
Fórmula InChI InChI=1S/C16H11ClF3N3O2S/c17-11-3-1-10(2-4-11)14-9-15(16(18,19)20)22-23(14)12-5-7-13(8-6-12)26(21,24)25/h1-9H,(H2,21,24,25)
SMILES NS(=O)(=O)c1ccc(cc1)n2nc(cc2c3ccc(Cl)cc3)C(F)(F)F
Nombre IUPAC 4-[5-(4-clorofenil)-3-(trifluorometil)pirazol-1-il]bencenosulfonamida
Peso molecular (g/mol) 401.79
Formula Weight (peso de la fórmula) 401.0213
Título del producto
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.