Learn More
SC-58125, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | SC-58125 |
| CAS | 162054-19-5 |
| Fórmula molecular | C17 H12 F4 N2 O2 S |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 5-(4-Fluorophenyl)-1-(4-methylsulfonylphenyl)-3-trifluoromethyl-1H-pyrazole, SC 58125 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H12F4N2O2S/c1-26(24,25)14-8-6-13(7-9-14)23-15(10-16(22-23)17(19,20)21)11-2-4-12(18)5-3-11/h2-10H,1H3 |
| SMILES | CS(=O)(=O)c1ccc(cc1)n2nc(cc2c3ccc(F)cc3)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | 5-(4-fluorofenil)-1-(4-metilsulfonilfenil)-3-(trifluorometil)pirazol |
| Peso molecular (g/mol) | 384.35 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 384.0556 |