Learn More
SC-57461A, CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | SC-57461A |
| CAS | 423169-68-0 |
| Fórmula molecular | C20 H25 N O3 . Cl H |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | N-Methyl-N-[3-[4-(phenylmethyl)phenoxy]propyl]-β-alanine Hydrochloride, SC-57461 Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H25NO3.ClH/c1-21(14-12-20(22)23)13-5-15-24-19-10-8-18(9-11-19)16-17-6-3-2-4-7-17;/h2-4,6-11H,5,12-16H2,1H3,(H,22,23);1H |
| SMILES | Cl.CN(CCCOc1ccc(Cc2ccccc2)cc1)CCC(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido 3-[3-(4-bencilfenoxi)propil-metilamino]propanoico;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 363.88 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 363.1601 |