Learn More
Tocris Bioscience™ SC 560
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18074372
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
18074372 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 18074372 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 1550/10
Cyclooxygenase-1 (COX-1) inhibitor
Highly selective cyclooxygenase-1 (COX-1) inhibitor (IC50 values are 0.009 and 6.3 μM for COX-1 and COX-2 respectively). Inhibits COX-1-derived platelet thromboxane B2, gastric PGE2 and dermal PDE2 production. Significantly reduces ovarian surface epithelial tumor growth in vivo. Orally active.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material SC 560
CAS 188817-13-2
Cantidad 10 mg
Fórmula molecular C17H12ClF3N2O
Formula Weight (peso de la fórmula) 352.74
Pureza >98%
Peso molecular 352.74