missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SC-560, MedChemExpress

Código de producto. 16433766
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16433766 25 mg 25 miligramos
16498158 10 mg 10 miligramos
16430618 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16433766 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY59105

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress SC-560 is a potent and selective COX-1 inhibitor with an IC50 of 9 nM.

SC-560 is a potent and selective COX-1 inhibitor with an IC50 of 9 nM.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material SC-560
CAS 188817-13-2
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H12ClF3N2O
Cantidad 25 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (283.49 mM; Need ultrasonic)
SMILES FC(C1=NN(C2=CC=C(OC)C=C2)C(C3=CC=C(Cl)C=C3)=C1)(F)F
Peso molecular (g/mol) 352.74
Formula Weight (peso de la fórmula) 352.74
Porcentaje de pureza 99.77%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.