Learn More
SC-560, MedChemExpress
Código de producto. 16498158
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16498158 10 mg 10 miligramos
16433766 25 mg 25 miligramos
16430618 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16498158 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY59105
MedChemExpress SC-560 is a potent and selective COX-1 inhibitor with an IC50 of 9 nM.
SC-560 is a potent and selective COX-1 inhibitor with an IC50 of 9 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material SC-560
CAS 188817-13-2
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H12ClF3N2O
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (283.49 mM; Need ultrasonic)
SMILES FC(C1=NN(C2=CC=C(OC)C=C2)C(C3=CC=C(Cl)C=C3)=C1)(F)F
Peso molecular (g/mol) 352.74
Formula Weight (peso de la fórmula) 352.74
Porcentaje de pureza 99.77%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death