Learn More
SC-514, MedChemExpress
Código de producto. 16425868
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16425868 10 mg 10 miligramos
16432017 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16425868 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13802
MedChemExpress SC-514 is a selective IKK-2 inhibitor (IC50=11.2 μM), which does not inhibit other IKK isoforms or other serine-threonine and tyrosine kinases.
SC-514 is a selective IKK-2 inhibitor (IC50=11.2 μM), which does not inhibit other IKK isoforms or other serine-threonine and tyrosine kinases.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material SC-514
Forma física Solid
CAS 354812-17-2
Color Yellow
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C9H8N2OS2
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Sinónimo GK 01140
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (445.83 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=C(N)C=C(C2=CSC=C2)S1)N
Peso molecular (g/mol) 224.3
Formula Weight (peso de la fórmula) 224.3
Porcentaje de pureza 99.78%