Learn More
Tocris Bioscience™ SC 51322
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18025882
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18025882 10 mg 10 miligramos
18015792 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18025882 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 2791/10
Potent EP1 receptor antagonist
Potent EP1 prostanoid receptor antagonist (Ki = 13.8 nM). Displays analgesic properties in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 146032-79-3
Fórmula molecular C22H20ClN3O4S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material SC 51322
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 457.93
Pureza >98%
Peso molecular 457.929