Learn More
Cole-Parmer™ Concentradores de muestras serie SC-200
Descripción
- La posición variable de la aguja se adapta a varios Dri-Block™ insertos
- Su pequeño tamaño lo hace ideal para usar debajo de una campana extractora.
- Las agujas, el bloque y el calentador de bloque se venden por separado
- El concentrador sopla un gas inerte sobre la superficie de las muestras a través de agujas de acero inoxidable (no incluidas).
- El gas soplado en combinación con el calor del calentador produce condiciones ideales para una evaporación rápida y eficiente.
- Inserte agujas en una membrana de silicona en cualquier configuración.
- El depósito de gas totalmente ajustable proporciona un control de altura preciso.
- La distancia máxima de recorrido vertical es de 32 cm.
- El consumo máximo de gas es de 15 L/min.
- Solicite agujas recubiertas de PTFE para utilizar con muestras corrosivas.
Especificaciones
Especificaciones
| Modelo | SC-200 |
| Descripción | Para placa de 96 pocillos |
| Para utilizar con (equipo) | Dri-Block™ Inserciones |