Learn More
Tocris Bioscience™ SC 19220
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18054782
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18054782 50 mg 50 miligramos
18005532 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18054782 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 1206/50
Selective EP1 receptor antagonist
Selective EP1 receptor antagonist (IC50 = 6.7 μM for inhibition of [3H]-PGE2 binding to EP1 transfected COS cells).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19395-87-0
Fórmula molecular C16H14ClN3O3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material SC 19220
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 331.76
Pureza >99%
Peso molecular 331.756