Learn More
Tocris Bioscience™ SC 19220
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18005532
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
18005532 10 mg 10 miligramos
18054782 50 mg 50 miligramos
2 options
Código de producto. 18005532
Marca: Tocris Bioscience™ 1206/10
Selective EP1 receptor antagonist
Selective EP1 receptor antagonist (IC50 = 6.7 μM for inhibition of [3H]-PGE2 binding to EP1 transfected COS cells).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19395-87-0
Fórmula molecular C16H14ClN3O3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material SC 19220
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 331.76
Pureza >99%
Peso molecular 331.756