Learn More
SBI-115, MedChemExpress
Código de producto. 16480797
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16480797 50 mg 50 miligramos
16477207 5 mg 5 miligramos
16475356 100 mg 100 miligramos
16464488 10 mg 10 miligramos
16413116 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16480797 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY111534
MedChemExpress SBI-115 is a TGR5 (GPCR19) antagonist. SBI-115 decreases hepatic cystogenesis with polycystic liver diseases via inhibiting TGR5.
SBI-115 is a TGR5 (GPCR19) antagonist. SBI-115 decreases hepatic cystogenesis with polycystic liver diseases via inhibiting TGR5.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material SBI-115
CAS 882366-16-7
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C14H13ClN2O4S
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 150 mg/mL (440.17 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=NC(S(=O)(CC)=O)=NC=C1Cl)OC2=CC=CC(C)=C2
Peso molecular (g/mol) 340.78
Formula Weight (peso de la fórmula) 340.78
Porcentaje de pureza 99.57%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation