Learn More
SBI-0206965, MedChemExpress
Código de producto. 16467228
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16467228 10 mg 10 miligramos
16453247 50 mg 50 miligramos
16449757 5 mg 5 miligramos
16427206 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16467228 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY16966
MedChemExpress SBI-0206965 is a potent, selective and cell permeable autophagy kinase ULK1 inhibitor with IC50s of 108 nM for ULK1 kinase and 711 nM for the highly related kinase ULK2.
SBI-0206965 is a potent, selective and cell permeable autophagy kinase ULK1 inhibitor with IC50s of 108 nM for ULK1 kinase and 711 nM for the highly related kinase ULK2.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material SBI-0206965
CAS 1884220-36-3
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H21BrN4O5
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (204.37 mM)
SMILES CNC(C1=CC=CC=C1OC2=NC(NC3=CC(OC)=C(OC)C(OC)=C3)=NC=C2Br)=O
Peso molecular (g/mol) 489.32
Formula Weight (peso de la fórmula) 489.32
Porcentaje de pureza 98.48%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease