Learn More
SBE13 Hydrochloride, MedChemExpress
Descripción
SBE13 Hydrochloride is a potent and selective Plk1 inhibitor, with an IC50 of 200 pM
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | SBE13 Hydrochloride |
| CAS | 1052532-15-6 |
| Color | Light Yellow |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C24H28Cl2N2O4 |
| Cantidad | 50 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 100 mg/mL (208.59 mM) ∣H2O : 5 mg/mL (10.43 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | COC1=CC=C(CCNCC2=CC=C(OCC3=CC=C(Cl)N=C3)C(OC)=C2)C=C1OC.[H]Cl |
| Peso molecular (g/mol) | 479.4 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 479.4 |
| Mostrar más |
Research purposes only
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?