Learn More
SBE13 Hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16442447
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16442447 50 mg 50 miligramos
16406338 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16442447 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15158
MedChemExpress SBE13 Hydrochloride is a potent and selective Plk1 inhibitor, with an IC50 of 200 pM; SBE13 Hydrochloride poorly inhibits Plk2 (IC50>66 μM) or Plk3 (IC50=875 nM).
SBE13 Hydrochloride is a potent and selective Plk1 inhibitor, with an IC50 of 200 pM
Especificaciones
Nombre del producto químico o material SBE13 Hydrochloride
CAS 1052532-15-6
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H28Cl2N2O4
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (208.59 mM) ∣H2O : 5 mg/mL (10.43 mM; Need ultrasonic)
SMILES COC1=CC=C(CCNCC2=CC=C(OCC3=CC=C(Cl)N=C3)C(OC)=C2)C=C1OC.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 479.4
Formula Weight (peso de la fórmula) 479.4
Porcentaje de pureza 98.76%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Mostrar más Mostrar menos
Research purposes only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.