Learn More
SBC-115076, MedChemExpress
Código de producto. 16445856
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16445856 100 mg 100 miligramos
16427867 5 mg 5 miligramos
16405148 10 mg 10 miligramos
16401377 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16445856 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12402
MedChemExpress SBC-115076 is a potent proprotein convertase subtilisin/kexin type 9 (PCSK9) inhibitor. PCSK9 is a proprotein convertase, which plays a crucial role in LDL receptor metabolism.
SBC-115076 is a potent proprotein convertase subtilisin/kexin type 9 (PCSK9) inhibitor. PCSK9 is a proprotein convertase, which plays a crucial role in LDL receptor metabolism.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material SBC-115076
CAS 489415-96-5
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C31H33N3O5
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (189.53 mM)
SMILES O=C1N(CCCN2CCOCC2)C(C3=CC=NC=C3)C(C(C4=CC=C(OCC5=CC=CC=C5)C(C)=C4)=O)=C1O
Peso molecular (g/mol) 527.61
Formula Weight (peso de la fórmula) 527.61
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation