Learn More
SBC-110736, MedChemExpress
Código de producto. 16483598
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16483598 10 mg 10 miligramos
16449996 50 mg 50 miligramos
16446327 5 mg 5 miligramos
16424696 100 mg 100 miligramos
16412786 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16483598 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY101832
MedChemExpress SBC-110736 is a proprotein convertase subtilisin kexin type 9 (PCSK9) inhibitor extracted from patent WO2014150395A1, Figure 1.
SBC-110736 is a proprotein convertase subtilisin kexin type 9 (PCSK9) inhibitor extracted from patent WO2014150395A1, Figure 1.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material SBC-110736
Forma física Solid
CAS 1629166-02-4
Color Blanco
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H27N3O2
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (241.83 mM)
SMILES CC(NC1=CC=C(C(N2C(C3=CC=CC=C3)CN(C4=CC=C(C)C=C4)CC2)=O)C=C1)=O
Peso molecular (g/mol) 413.51
Formula Weight (peso de la fórmula) 413.51
Porcentaje de pureza 99.89%