Learn More
Tocris Bioscience™ sBADA
Código de producto. 18776836
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
18776836 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 18776836 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 7860/1
Green fluorescent D-amino acid for labeling peptidoglycans in bacteria
sBADA is a green sulfonated BODIPY-FL 3-amino-D-alanine (sBADA) or fluorescent D-amino acid (FFDA). Labels peptidoglycans in live bacteria. Sulfonated form of BADA with increased hydrophilicity and thermostability. Excitation/emission λ ∽490/510 nm.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-2-Amino-3-(3-(5,5-difluoro-7,9-dimethyl-2-sulfo-5H-4λ4,5λ4-dipyrrolo[1,2-c:2',1'-f][1,3,2]diazaborinin-3-yl)propanamido)propanoic acid
CAS 2376838-11-6
Cantidad 1 mg
Objetivo Fluorescent Probes for Imaging Bacteria
Fórmula molecular C17H21BF2N4O6S
Pureza 0.95