Learn More
SB756050, MedChemExpress
Código de producto. 16424766
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16424766 100 mg 100 miligramos
16413688 10 mg 10 miligramos
16410077 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16424766 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY102016
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress SB756050 is a selective TGR5 agonist. SB756050 has the potential for type 2 diabetes treatment.
SB756050 is a selective TGR5 agonist. SB756050 has the potential for type 2 diabetes treatment.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material SB756050
CAS 447410-57-3
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H28N2O8S2
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 150 mg/mL (299.65 mM)
SMILES O=S(N1CCN(S(=O)(C2=CC=C(OC)C(OC)=C2)=O)CCC1)(C3=CC=C(OC)C(OC)=C3)=O
Peso molecular (g/mol) 500.59
Formula Weight (peso de la fórmula) 500.59
Porcentaje de pureza 99.32%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism